Merck
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Szinonimák:
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.449
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)