Merck
247103
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrotoluene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
78-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
  • 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl
  • 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dimorphs of 4'-amino-4-hydroxy-2'-methylbiphenyl: Assessment of likelihood of polymorphism in flexible molecules.
Dey A and Desiraju GR.
CrystEngComm, 8(6), 477-481 (2006)
16. Substitution in the methyl-4'-nitro-and-4'-acetamido-diphenyl ethers.
Scarborough HA and Sweeten JL.
Journal of the Chemical Society, 52-56 (1934)