Merck
244554
Sigma-Aldrich
Barium chlorate monohydrate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
Ba(ClO3)2·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
414 °C (lit.)
sűrűség
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Hydration may vary slightly
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)