Fontos dokumentumok
242977
Ethyl 2-aminobenzoate
≥99%
Szinonimák:
Ethyl anthranilate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.564 (lit.)
bp
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?