Fontos dokumentumok
372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Szinonimák:
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
310-335 °C (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?