Merck
162442
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorophenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(F)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.55
Beilstein:
1861277
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
88 °C/4 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
sűrűség
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were