Merck
232386
Sigma-Aldrich
(+)-2-Carene
97%
Szinonimák:
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
2038651
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Általános leírás
(+)-2-Carene is a natural bicyclic monoterpene that is commonly found in the essential oils of various plants, such as rosemary, cedarwood, and pine. In organic synthesis, it is used as a chiral building block for the synthesis of a variety of chiral compounds.
Alkalmazás
(+)-2-Carene can be used as a chiral building block in the synthesis of chiral non-racemic 2,2-dimethyl-1,3-disubstituted cyclopropane derivatives. It is also used as a reactant in the enantio-selective synthesis of (+)-α-elemene.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Codruta Ignea et al.
Nature communications, 10(1), 3799-3799 (2019-08-25)
Synthetic biology efforts for the production of valuable chemicals are frequently hindered by the structure and regulation of the native metabolic pathways of the chassis. This is particularly evident in the case of monoterpenoid production in Saccharomyces cerevisiae, where the
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties