Merck
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
3044038
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −145±5°, neat
törésmutató
n20/D 1.469
sűrűség
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2