Fontos dokumentumok
86600
Tetraethylammonium borohydride
technical, ≥95% (T)
Szinonimák:
NSC 164898, NSC 76086, TEAB, Tetraethylammonium tetrahydroborate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Teszt
≥95% (T)
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
>230 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[BH4-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BH4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFXPWTFDWBWOAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Reducing agent for the preparation of hydroxybaccatin III carbonate derivatives
- Reductant for the preparation of edge-bridged all-ferrous double cubane
- Reducing agent for the reduction of heterometal cubane iron/molybdenum cluster trigonally symmetrized with hydrotris(pyrazolyl)borate capping ligand
- Reactant for reactions with ruthenium phenanthroline carbonyl complexes yielding formyl complexes
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?