Merck
01354
Supelco
Quinoline Yellow 2SF
analytical standard
Szinonimák:
2-(2-Quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C1C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=O
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Quinoline Yellow 2SF is a greenish-yellow dye, widely used as a coloring agent for paints, wax, wools, etc. It is easy to synthesize and highly soluble.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)
Ruifang Qi et al.
The Analyst, 139(23), 6168-6177 (2014-10-15)
A synthetic protocol for the preparation of an indium oxide nanoparticle-functionalized poly(methacrylic acid-glycidyl methacrylate-ethylene dimethacrylate-ethanediamine) monolithic column is reported. Various techniques, including scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and thermal gravimetric analysis-derivative thermogravimetric