Merck
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Szinonimák:
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.43
Beilstein:
1744217
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)