Merck
222941
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzenesulfonyl chloride
95%
Szinonimák:
Pipsyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
80-82 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClIO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The reaction of 4-iodobenzenesulfonyl chloride (pipsyl chloride) with peptides under various conditions has been studied.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J C Fletcher
The Biochemical journal, 102(3), 815-824 (1967-03-01)
1. A system of separation using buffered Celite columns is described that enables the pipsyl derivatives of most of the common amino acids to be separated. 2. The reaction of pipsyl chloride with several amino acids not included in previous
Circular dichroism study of thyroxine-binding globulin derivatized with p-iodophenylsulfonyl chloride.
J S Siegel et al.
The International journal of biochemistry, 16(5), 575-577 (1984-01-01)
Franky Ka-Wah Hau et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(11), 3738-3749 (2016-02-03)
A series of mononuclear and dinuclear platinum(II) terpyridine complexes with amide-, sulfonamide-, and urea-containing ligands (1-9) has been successfully designed and synthesized, and their photophysical and anion-binding properties have been studied. The anion-binding properties of the complexes were studied by