Merck
566969
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
Szinonimák:
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidine-2,4-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
C-nitroso
nitroso
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)