Fontos dokumentumok
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Selenium black 99+
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141910
EC index szám:
231-957-4
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (gravimetric)
form
solid
hatékonyság
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
izzítási maradék
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
oldhatóság
slightly soluble <0.021 mg/L
sűrűség
4.28 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1270 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)