Fontos dokumentumok
452378
Tellurium
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Tellurium element
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
shot
ellenállás
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
≤2 mm
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
sűrűség
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)