Fontos dokumentumok
GF66395212
Selenium
foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Szinonimák:
Selenium, SE000500
About This Item
Javasolt termékek
leírás
gray
Teszt
99.95%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 663-952-12
ellenállás
1.2 μΩ-cm, 0°C
méret × vastagság
25x25 mm × 3.0 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)