Fontos dokumentumok
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Szinonimák:
Nickel-aluminium alloy
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
mp
1460 °C
sűrűség
4.3 g/cm3
térfogatsúly
2850 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.