Fontos dokumentumok
8.20876
Sigma-Aldrich
Nickel catalyst
(Produced according to a process of the type developed by Murray Raney, activated for hydrogenation) for synthesis
Szinonimák:
Nickel catalyst acc. Raney
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
suspension
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
sűrűség
>1.2 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
  • Bifunctional Electrocatalysis: Suresh et al. developed multi-active sites loaded NiCu-MOF@MWCNTs as a bifunctional electrocatalyst for water splitting, demonstrating the potential of nickel catalysts in enhancing both hydrogen and oxygen evolution reactions, thereby offering a robust solution for electrochemical energy conversion (Suresh et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay of Ni, calc. on dried substance: ≥ 90.0 %
Assay od Al, calc. on dried substance: ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.