Fontos dokumentumok
398128
Ammonium metavanadate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
oldhatóság
NH4OH: passes test
sűrűség
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
anion nyomok
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
SMILES string
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- silver vanadate (AgVO3) nanorods
- manganese vanadate nanobelts
- vanadium oxide hydrate semi-microspheres
- azalactone derivatives
- 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles
- octahydroquinazolinone derivatives
- α-hydroxyphosphonates
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)