Vissza
Germanium
Szinonimák:
Germanium
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ge
CAS-szám:
7440-56-4
Molekulatömeg:
72.64
Products
Márka
Sigma-Aldrich (4)
Forráspont (°C)
Formula tömeg
Gyártó
Olvadási pont (°C)
Fizikai forma
Hosszúság (mm)
Elem
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-20 of 34
Oldal: 1 / 2
Oldal: 1 / 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
327395
Germanium,
powder, −100 mesh, ≥99.999% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
203351
Germanium,
powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
263230
Germanium,
chips, 99.999% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
203343
Germanium,
chips, 99.999% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
GF45727241
Germanium,
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -111, 100%
Több
Árazás megtekintése
GF44356978
Germanium,
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, single crystal, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF90754858
Germanium,
disks, 20mm, thickness 1.0mm, single crystal, 100%
Több
Árazás megtekintése
GF86316374
Germanium,
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF19090537
Germanium,
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF46650090
Germanium,
disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 100%
Több
Árazás megtekintése
GF20558022
Germanium,
sheet, 25x25mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF04605780
Germanium,
rod, 6mm, diameter 6.0mm, single crystal, 100%
Több
Árazás megtekintése
GF01202780
Germanium,
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF99720647
Germanium,
sheet, 50x50mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF24416388
Germanium,
sheet, thickness 2.0 mm, size 10 × 24 mm, purity 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF73619107
Germanium,
sheet, 50x50mm, thickness 0.5mm, single crystal, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF65225123
Germanium,
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF65029417
Germanium,
rod, 25mm, diameter 5mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
GF09629859
Germanium,
sheet, 10x10mm, thickness 0.5mm, single crystal, -111, 100%
Több
Árazás megtekintése
GF44621580
Germanium,
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Több
Árazás megtekintése
Oldal: 1 / 2
Oldal: 1 / 2