Fontos dokumentumok
1.09962
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Terméknév
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
0.05 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.18 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1