Fontos dokumentumok
202452
Poly(ethylene glycol)
average MV 8,000, hydroxyl
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene glycol), average Mv ~8,000, powder (crystalline)
Forma
powder (crystalline)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~8,000
viszkozitás
800 cSt(210 °F)(lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- PEG in Targeted Drug Delivery: Investigating the effects of PEGylation on the surface properties of nanoparticles, which plays a crucial role in targeted drug delivery systems (Shi et al., 2021).
- PEG′s Role in Nanomedicine: Discussing the immunological properties of PEG and exploring its popular role in nanomedicine formulations, with a focus on immunogenic responses (Shi et al., 2022).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?