GE65152105050250
SpeedBeads magnetic carboxylate modified particles
Cytiva 65152105050250, 0.70-1.10 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Szinonimák:
SpeedBeads
About This Item
Javasolt termékek
ligand
(carboxylate modified particles)
form
suspension (5% Solids)
kiszerelés
pkg of 15 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 65152105050250
koncentráció
50 mg/mL
átlagos részecskeméret
0.70-1.10 μm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from Cytiva.