Merck
81268
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, for molecular biology, 8,000
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
powder
molekulatömeg
Mr 7000-9000
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
59-64 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, which is required for the purification of biological materials. PEG also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.
Alkalmazás
Poly(ethylene glycol) has been used as a virioplankton concentrating agent. It has been used in the procedure involving ligation of 5′ mRNAs to RNA oligo linker.
Egyéb megjegyzések
Precipitant in the large-scale preparation of λgt10 bacteriophage
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)