Fontos dokumentumok
915122
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 2,000 (PBO)
Szinonimák:
PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 2,000 (PBO(by NMR))
average Mn 2,000 (PBO)
szín
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)