Merck
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
About This Item
Beilstein:
605258
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~1,800
Minőségi szint
összetétel
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=CC=C
Egyéb megjegyzések
contains 60% unsaturation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)