Fontos dokumentumok
GF28443607
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Szinonimák:
ES346310
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 284-436-07
súly
1000 g
névleges szemcseméret
5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)