Merck
190632
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylacetic acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.59
Beilstein:
1101523
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
92-95 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acidity constant (pKa) of 2-chlorophenylacetic acid in water has been evaluated.
Alkalmazás
2-Chlorophenylacetic acid has been used in the synthesis of phenylacetoxy cellulosics and its halogenated derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Prediction of acidity constant for substituted acetic acids in water using artificial neural networks.
Habibi-Yangjeh A and Danandeh-Jenagharad M.
Indian J. Chem. B, 46(3), 478-478 (2007)
Qizhou Dai et al.
Biomacromolecules, 5(1), 74-80 (2004-01-13)
A series of phenylacetoxy cellulosics with degrees of substitution (DS) between 1.4 and 3.0 and different halogenation (2-chloro, 3-chloro, 4-chloro, 2,4-dichloro, 3,4-dichloro, and 4-bromo) were synthesized. All the prepared phenylacetoxy cellulosics were soluble in dimethylformamide (DMF) and DMAc. The solubility