Fontos dokumentumok
A-202
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
Szinonimák:
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
vial of 50 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3