Merck
182532
Sigma-Aldrich
Poly(vinylbenzyl chloride), 60/40 mixture of 3- and 4-isomers
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
Szinonimák:
PVBC
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H4CH2Cl)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
SMILES string
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Poly(vinyl benzyl chloride) can be used:
  • As a precursor to fabricate alkaline anion exchange membrane water electrolyzers(AAEMWE).
  • As a hydroxide conducting polymer to prepare anion exchange membranesfor fuel cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)