Fontos dokumentumok
441147
Polystyrene
average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Javasolt termékek
form
pellets
Minőségi szint
olvadási index
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
molekulatömeg
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
ütésállóság
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
szennyeződések
≤5% mineral oil
átmeneti hőmérséklet
Tg 95 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C
elongation
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.