Fontos dokumentumok
370037
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, for GPC, average Mw 97,000 (Typical), average Mn 46,000 (Typical)
Szinonimák:
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
580 °F
molekulatömeg
average Mn 46,000 (Typical)
average Mw 97,000 (Typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
oldhatóság
H2O: insoluble
sűrűség
1.200 g/cm3
Formátum
neat
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.