Merck
NIST1488
Poly(methyl methacrylate)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Szinonimák:
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
NIST standard reference material
öngyulladási hőmérséklet
580 °F
kiszerelés
pkg of 2 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Formátum
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg