Merck
182214
Sigma-Aldrich
Poly(methyl acrylate) solution
average Mw ~40,000 by GPC
Szinonimák:
Acrylic acid methyl ester polymer, Methyl acrylate homopolymer
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H6O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
~896 °F
molekulatömeg
average Mw ~40,000 by GPC
koncentráció
~40 wt. % (in toluene)
törésmutató
n20/D 1.494
átmeneti hőmérséklet
Tg 9 °C
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(=O)C=C
Alkalmazás
PMA/methylamine borane (MeAB) composites, prepared by solution blending process finds uses as a hydrogen storage material with better dehydrogenation property compared to MeAB.
Egyéb megjegyzések
Unit weight does not include weight of solvent.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zanhua Liu et al.
Inflammation, 39(3), 1090-1098 (2016-04-05)
Epilepsy, which affects about 1 % of the population worldwide, leads to poor prognosis and increased morbidity. However, effective drugs providing satisfactory control on seizure relapse were rare, which encouraged more etiological studies. Whether inflammation is one of key events underlying
Decreasing the thermal dehydrogenation temperature of methylamine borane (MeAB) by mixing with poly (methyl acrylate)(PMA).
Yang Z, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(9), 7638-7644 (2012)
A soft hydrogen storage material: poly(methyl acrylate)-confined ammonia borane with controllable dehydrogenation.
Jianzhi Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(3), 394-397 (2010-03-11)