Fontos dokumentumok
GF70980813
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 48micron, weight 500 g, molecular weight 900-1500k g/mol
Szinonimák:
ME306048
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 709-808-13
súly
500 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)