Merck
274755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalic acid
92%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H3(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.13
Beilstein:
1882262
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
92%
szennyeződések
5-8% 3-nitrophthalic acid
mp
159-161 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The tissue-specific activity of 4-nitrophthalic acid was studied.
Alkalmazás
4-Nitrophthalic acid was used in the preparation of a 2D homochiral inorganic-organic framework {[Mn(4-nitrophthalate)(4,4′-bipyridine)(H2O)]·(H2O2}n by reacting with manganese ions, and ancillary 4,4′-bipyridine ligands.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Wei Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(27), 7147-7152 (2011-03-05)
A 2D homochiral inorganic-organic framework {[Mn(NPTA)(4,4'-bpy)(H(2)O)]·(H(2)O)(2)}(n) was prepared by assembling achiral polar 4-nitrophthalic acid, manganese ions, and ancillary 4,4'-bipyridine ligands (NPTA = 4-nitrophthalate) (4,4'-bpy = 4,4'-bipyridine). The isomorphous Zn(ii) compound was also prepared as a diamagnetic analogue. Adjacent manganese spin
Xiaoyong Wu et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 85(5), 404-410 (2013-06-26)
In order to find the relationship between tissue-specific expressions of glutathione S-transferases (GSTs) and their function in preventing effects of environmental toxicants, GSTs were primarily purified by GST-Sepharose 4B affinity chromatography from liver intestine, gill, mantle, and adductor muscle of