Merck
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
Dye content ~97 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19IN2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
466.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
≥96.5% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
összetétel
Dye content, ~97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore.
Alkalmazás
3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)