Merck
178748
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4213 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NC(C)(C)CO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZRZMHNRCSIQFT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline was used in the synthesis of 2,2-dimethyloxazolines of C2-elongated fatty acids.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dmitry V Kuklev et al.
Chemistry and physics of lipids, 144(2), 172-177 (2006-10-20)
Three fatty acids were synthesized from commercially available alpha-linolenic, stearidonic and eicosapentaenoic acids by C2-elongation using a four step preparative technique. The parent fatty acid methyl esters were reduced to alcohols with LiAlH(4), converted to bromides by treatment with triphenylphosphine
Po-Jung Tsai et al.
Inflammation, 41(4), 1200-1214 (2018-03-29)
Juniperonic acid (JPA; Δ5,11,14,17-20:4), originally identified in certain gymnosperm seeds, is a rare n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) with lipid-modulating effects on rats and anti-proliferative effects on fibroblast cell proliferation. However, little is known how JPA exerted its immunosuppressive effect.