Merck
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Szinonimák:
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4Cl3NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
52-58 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... STS(412)
Alkalmazás
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Cikkek
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.