Merck
177296
Sigma-Aldrich
4,4′-Dipyridyl hydrate
98%
Szinonimák:
4,4′-Bipyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
304.8 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4,4′-Dipyridyl hydrate was used in the preparation of hydrogen-bonded coordination polymers.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel hydrogen-bonded two-and three-dimensional networks generated from the reaction of metal nitrate hydrates (M= Cd, Co) with the bidentate linear ligand 4, 4′-bipyridine.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 775-780 (2000)
Bing Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12341-12363 (2015-07-23)
The synthesis and structural characterization of five transition metal complexes with different dimensionality and incorporating residues of 3-amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (H2atrc) is reported: [Zn(Hatrc)2(H2O)] (1), [Mn(Hatrc)2(H2O)2]·2H2O (2), [Fe2(Hatrc)4(OH)2]·6H2O (3), [Cd(Hatrc)2(H2O)]n (4), and [Mn(atrc)(H2O)]n·nH2O (5). These materials could be prepared from solution