Fontos dokumentumok
257591
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
97%
Szinonimák:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, Bisphenol AF, Hexafluorobisphenol A
Teszt
97%
form
powder
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.