Fontos dokumentumok
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-161-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
42 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °C
hatékonyság
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 36 °C
oldhatóság
100 g/L
sűrűség
1.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(stabilised) for synthesis
Alkalmazás
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup