GE17-0709-10
DEAE Sepharose™ Fast Flow
Cytiva 17-0709-10, pack of 25 mL
Szinonimák:
Anion exchange purification
About This Item
Javasolt termékek
ligand
diethylaminoethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pack of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0709-10
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning in place
2-14
Működési tartomány
2-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Alkalmazás
As member of the BioProcess media range, DEAE Sepharose Fast FLow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Tulajdonságok és előnyök
- Well-proven weak anion exchanger developed for industrial downstream processes
- Used extensively for capture and intermediate purification of a wide range of approved biopharmaceuticals
- The industry standard for ion exchange chromatography during recent decades
- High chemical stability allows for well proven CIP and sanitization protocols
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures Low levels of non-specific binding leading to Low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocols
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Ez az oldal tisztázza a minta előkészítését, a puffercserét és a sótalanítást, a lipoproteinek, a fenolvörös és az alacsony molekulatömegű szennyeződések eltávolítását az ioncserélő kromatográfiában.