Merck
235040
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
98%
Szinonimák:
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.33
Beilstein:
1306914
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene is a styrene type silyl enol ether, reacts with formaldehyde and 2,4-pentanedione to yield the corresponding dihydropyran. It also undergoes Mukaiyama aldol reaction with aldehydes in water in the presence of amphiphilic calix[6]arene derivatives as surfactants.
Alkalmazás
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of:
  • β-amino ketones in water via Mannich-type reaction
  • cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Calix [6] arene derivatives bearing sulfonate and alkyl groups as surfactants in Sc (OTf)3-catalyzed Mukaiyama aldol reactions in water.
Tian H-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2529-2532 (2000)
Novel one-pot Mannich-type reaction in water: indium trichloride-catalyzed condensation of aldehydes, amines and silyl enol ethers for the synthesis of ?-amino ketones and esters.
Loh T-P and Wei L-L.
Tetrahedron Letters, 39(3), 323-326 (1998)
Robert J Hinkle et al.
Tetrahedron, 65(34), 6834-6839 (2010-02-18)
The rapid synthesis of cis-2,6-disubstituted dihydropyrans is achieved in a three-component, one-pot cascade reaction. BiBr(3)-ediated addition of ketene silyl acetals or silyl enol ethers to beta,gamma-unsaturated cis-4-trimethylsilyl-3-butenal provides a Mukaiyama aldol adduct containing a vinylsilane moiety tethered to a silyl
Catalyst-free aqueous multicomponent domino reactions from formaldehyde and 1, 3-dicarbonyl derivatives.
Gu Y, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1968-1972 (2009)