Merck
79790
Sigma-Aldrich
Phthalimide potassium salt
purum, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
PPI, 1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4KNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.22
Beilstein:
3598719
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (NT)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.5% water
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
SMILES string
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Phthalimide potassium salt (PPI) is widely used for the synthesis of primary amines from corresponding alkyl halides, known as Gabriel synthesis. Some of the other applications are:
  • Preparation of phthalimidogold precatalyst for gold catalysis.
  • It can be used in the palladium-catalyzed enantioselective synthesis of α- and β-amino acids.
  • Potassium phthalimide is as an effective organocatalyst for the cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
346.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
174.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-pot synthesis of core-expanded naphthalene diimides: enabling N-substituent modulation for diverse n-type organic materials.
Hu Y, et al.
Organic Letters, 14(1), 292-295 (2011)
A facile one-pot synthesis of N-substituted phthalimides using a catalytic amount of crown ether.
Soai K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(5), 1671-1672 (1982)
γ?Aminobutyric Acid
DeWitt C C
Organic Syntheses, 4-4 (1943)
Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins.
Dekamin MG and Karimi Z.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(12), 1789-1794 (2009)
Palladium-catalysed asymmetric allylic substitution: synthesis of α-and β-amino acids.
Bower J F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1411-1420 (1997)