Merck
Diethyl Pyrocarbonate Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Diethyl pyrocarbonate
Diethyl Pyrocarbonate Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Szinonimák:
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride, Diethyl Pyrocarbonate
Lineáris képlet:
O(COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.14
Products
Termékkategória
Márka
Biológiai forrás
Forráspont (°C)
Szín
Formula tömeg
Fizikai forma
Tisztaság
Kutatási terület