Merck
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Szinonimák:
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CHClCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
bp
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)