Merck
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.24
Beilstein:
1869578
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Boc-GABA-OH, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)