Merck
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Szinonimák:
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
196-199 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)