Fontos dokumentumok
147893
α,α,α-Trichlorotoluene
98%
Szinonimák:
(Trichloromethyl)benzene, Benzotrichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.77 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
411 °F
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−7.5-−7 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
sűrűség
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?